Ethylamine 33% ∼6.7 mol/L dans l'eau
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Monoethylamine, Aminoethane, Ethanamine
E0055-25ML E0055-500ML
TCIAE0055-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0055-25ML TCIAE0055-500ML
Ethylamine 33% ∼6.7 mol/L dans l'eau
Ethylamine
Formule: C₂H₇N
MW: 45,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008160
Numéro CAS: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
ONU: 2733
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03762
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e2e7b5a807777705e167df96f238c9e9eb5f294&vid=c3cc7189c8b1c27be26d43990a4edf1f9f57e26a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 33.0 to 36.0 w/w%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité