Manganèse (III) acétate dihydraté ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Acetic acid manganese (III) salt dihydrate, Manganese triacetate dihydrate
47050.04 47050.09 47050.18
47050.04EA 126 EUR InStock
47050.04 47050.09 47050.18
Manganèse (III) acétate dihydraté ≥97%
Manganèse (III) acétate dihydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Mn·2H₂O
MW: 209,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150022
Numéro CAS: 19513-05-4
EINECS: 213-602-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité