Acrylate de 2-éthylhexyle monomère ≥99.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A0144-25ML A0144-500ML
TCIAA0144-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAA0144-25ML TCIAA0144-500ML
Acrylate de 2-éthylhexyle monomère ≥99.0% (par GC) stabilisé
Acrylate de 2-éthylhexyle
Formule: C₁₁H₂₀O₂
Point d'ébullition: 215°C
Point de fusion: –90°C
Point d'éclair: 80°C
Numéro MDL: MFCD00009495
Numéro CAS: 103-11-7
EINECS: 203-080-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=863735606e273da98f08a1c12e54de55ef4f9a7b&vid=f6a1b341cf139b5d6298c4e7e3db58624508c2d0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité