Acrylate de butyle ≥99.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: n-Butyl acrylate, Acrylic acid butyl ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A0142-25ML A0142-500ML
TCIAA0142-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0142-25ML TCIAA0142-500ML
Acrylate de butyle ≥99.0% (par GC) stabilisé
Acrylate de butyle
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Point d'éclair: 40°C
Numéro MDL: MFCD00008809
Numéro CAS: 141-32-2
EINECS: 205-480-7
ONU: 2348
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=354f5004260ab2c1d7e5075cff45e6688db6d027&vid=354f5004260ab2c1d7e5075cff45e6688db6d027&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité