Acide 6-méthoxysalicylíque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Acide 2-hydroxy-6-méthoxybenzoïque
H60397.09EA 101 EUR InStock
H60397.09 H60397.02
Acide 6-méthoxysalicylíque ≥98%
Acide 6-méthoxysalicylíque
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Point de fusion: 134…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00674090
Numéro CAS: 3147-64-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité