Sodium benzoate, Supelco®
Fournisseur: Merck
PHR1231-1GEA 82.4 EUR InStock
PHR1231-1G
Sodium benzoate, Supelco®
Sodium benzoate
Formule: C₆H₅COONa
MW: 144,11 g/mol
Point de fusion: 410…430 °C
Densité: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Numéro MDL: MFCD00012463
Numéro CAS: 532-32-1
Merck Index: 13,08654
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité