Cyclopropane-1,1-dicarboxylate de diéthyle
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H56568.03EA 35.9 EUR InStock
H56568.03 H56568.14 H56568.06
Cyclopropane-1,1-dicarboxylate de diéthyle
Cyclopropane-1,1-dicarboxylate de diéthyle
Formule: C₉H₁₄O₄
MW: 186,21 g/mol
Point d'ébullition: 94…96 °C (10 mmHg)
Densité: 1,055
Point d'éclair: 87 °C (189 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001283
Numéro CAS: 1559-02-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité