1-(3,4-Dichlorobenzyl)pipérazine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H55685.06 H55685.14
H55685.06EA 214 EUR InStock
H55685.06 H55685.14
1-(3,4-Dichlorobenzyl)pipérazine ≥97%
1-(3,4-Dichlorobenzyl)pipérazine
Formule: C₁₁H₁₄Cl₂N₂
Point d'ébullition: 124…128 °C (0.02 mmHg)
Densité: 1.225
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407488
Numéro CAS: 55513-17-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité