3-Bromo-5-formylpyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H59224.03 H59224.06
H59224.03EA 55.6 EUR InStock
H59224.03 H59224.06
3-Bromo-5-formylpyridine ≥97%
3-Bromo-5-formylpyridine
Formule: C₆H₄BrNO
Point de fusion: 98…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03265758
Numéro CAS: 113118-81-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité