Cyclopropaneméthylamine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Cyclopropylmethylamine, (Cyclopropylmethyl)amine, (Aminomethyl)cyclopropane
C2345-25G C2345-5G
TCIAC2345-25GEA 284 EUR InStock
TCIAC2345-25G TCIAC2345-5G
Cyclopropaneméthylamine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Cyclopropaneméthylamine
Formule: C₄H₉N
MW: 71,12 g/mol
Point d'ébullition: 86°C
Densité: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 2°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037147
Numéro CAS: 2516-47-4
EINECS: 219-737-6
ONU: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3605c5c8d1fa1d0925901a4c29b97d3be0f2a643&vid=3605c5c8d1fa1d0925901a4c29b97d3be0f2a643&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité