(R)-(+)-Tetrahydro-2-furoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (R)-2-Tetrahydrofuroic acid
T1740-25G T1740-5G
TCIAT1740-25GEA 344 EUR InStock
TCIAT1740-25G TCIAT1740-5G
(R)-(+)-Tetrahydro-2-furoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(R)-(+)-Tetrahydro-2-furoic acid
Formule: C₅H₈O₃
MW: 116,12 g/mol
Point d'éclair: 139°C
Numéro MDL: MFCD00211271
Numéro CAS: 87392-05-0
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb4195957a0989f45b4de936180b48a29089dbc2&vid=fb4195957a0989f45b4de936180b48a29089dbc2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +18.0 to +20.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité