(S)-(-)-Tetrahydro-2-furoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
T1741-1G T1741-25G T1741-5G
TCIAT1741-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT1741-1G TCIAT1741-25G TCIAT1741-5G
(S)-(-)-Tetrahydro-2-furoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(-)-Tetrahydro-2-furoic acid
Formule: C₅H₈O₃
MW: 116,12 g/mol
Point d'éclair: 139°C
Numéro MDL: MFCD00272639
Numéro CAS: 87392-07-2
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3eea230ddbe1b563ac429e115cafaac86db6b4b3&vid=3eea230ddbe1b563ac429e115cafaac86db6b4b3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -18.0 to -20.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité