Bromoéthylène 1 mol/l dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
428771000 428778000
428771000.EA 120 EUR InStock
428771000. 428778000.
Bromoéthylène 1 mol/l dans le THF, AcroSeal®
Bromoéthylène
Formule: C₂H₃Br
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000183
Numéro CAS: 593-60-2
EINECS: 209-800-6
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.90 to 1.10 M
CO2 absorption capacity ≥19.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité