Colonnes GPC organique, série GPC KF
Fournisseur: Resonac
F6028116 F6028114 F6028111 F6028112
554-2819EA 1760 EUR InStock
554-2819 554-2818 554-2816 554-2817
Colonnes GPC organique, série GPC KF
Colonnes pour chromatographie
Il s'agit de colonnes SEC (GPC) à solvant organique.
  • Quantité de solvant divisée par trois
  • Applicabilité améliorée du remplacement des solvants
Colonnes à taille réduite pour analyses rapides: Temps d'analyse réduit par deux par rapport aux colonnes standard.
Colonnes semi-micro haute performance: Performance de la séparation environ 1,5 fois meilleure qu'avec les colonnes standard, obtention d'une résolution supérieure. Sensibilité environ quatre fois supérieure à celles des colonnes standard.
* Valeur estimée
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité