Carboys, with tubulation, pinchcock and handles, HDPE
Fournisseur: Semadeni
SEMA1027EA 263 EUR InStock
SEMA1029 SEMA1028 SEMA1027
Carboys, with tubulation, pinchcock and handles, HDPE
Flacons Bonbonnes
HDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
With silicone tubing and stainless steel pinchcock.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité