Packaging and Storage Boxes
Fournisseur: SEMADENI
4567 1738 1984 2964 4560
SEMA4567EA 29.8 EUR InStock
SEMA4567 SEMA1738 SEMA1984 SEMA2964 SEMA4560
Packaging and Storage Boxes
Boîtes Boîtes de rangement
These boxes made of polystyrene (PS) are crystal clear with a good closing tight fitting lid.
  • Clear for easy product identification
  • The lids are either mounted or not mounted
  • Stackable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité