L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Crucibles with lids, stainless steel
Fournisseur: NICKEL ELECTRO
123163 124164 128167
NICK123163EA 28.3 EUR InStock
NICK123163 NICK124164 NICK128167
Crucibles with lids, stainless steel
Creusets
These stainless steel 304 crucibles with bright finish are much harder and last longer than porcelain types.
  • Non-magnetic
  • Shatterproof
Information de livraison: Supplied with lids.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité