L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Système d'extraction et équipement de séchage, LiChrolut®
Fournisseur: Merck
1.19851.0001 1.19852.0001 1.19874.0001
1.19851.0001EA 2370 EUR InStock
1.19851.0001 1.19852.0001 1.19874.0001
Système d'extraction et équipement de séchage, LiChrolut®
Extracteurs Extracteurs Soxhlet
Toutes les étapes individuelles associées à l'extraction en phase solide peuvent être réalisées en utilisant le système d'extraction LiChrolut®. Ce système transparent et adapté au vide fabriqué en verre peut être utilisé pour préparer jusqu'à 12 échantillons simultanément.
  • Contrôle du vide via un manomètre situé à l'avant
  • Réglage individuel et aisé des divers débits à l'aide de vannes à pointeau
Information de livraison: Fourni avec 1 couvercle doté de 12 vannes standard et joint, 1 chambre en verre avec jauge et vanne à vide, 12 More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité