Colonnes HPLC, Hypersil GOLD™ AX
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
26103-012101 26103-102130
555-6511EA 559 EUR InStock
555-6511 555-6469
Colonnes HPLC, Hypersil GOLD™ AX
Colonnes pour chromatographie
Nouveau ligand polymérique lié à de la silice désactivée à base très pure.
  • Forme de pic et sélectivité exceptionnelles
  • Grande stabilité dans des conditions de pH exigeantes
  • Efficacité supérieure à celle des colonnes d'échange d'ions à base de polymère
  • Vitesse améliorée avec des colonnes à taille de particule de 1,9 µm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité