Flasks, flat bottom with standard ground joint
Fournisseur: Kavalier
632426217958 632426217250 632426217940
KAVA632426217958EA 322 EUR InStock
KAVA632426217958 KAVA632426217250 KAVA632426217940
Flasks, flat bottom with standard ground joint
Ballons Ballons à fond plat
Made of borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With labelling area.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité