Flasks, round bottom, with standard ground joints
Fournisseur: Kavalier
632426219958 632426219500 632426219940 632426219250_U 632426219250
KAVA632426219958EA 195 EUR InStock
KAVA632426219958 KAVA632426219500 KAVA632426219940 KAVA632426219250_U KAVA632426219250
Flasks, round bottom, with standard ground joints
Ballons Flacons à fond rond
Borosilicate glass 3,3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
One centre neck, useful for distillation and extraction.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité