Separating funnel, globe shaped
Fournisseur: Bohemia Cristal (Kavalierglass)
KAVA632426351250EA 242 EUR InStock
KAVA632426351250 KAVA426351940
Separating funnel, globe shaped
Entonnoirs Ampoules à décanter
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Suitable for separation of particular phases of the mixture. With standard ground joint stopper.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité