Erlenmeyer flasks with screw cap
Fournisseur: Kavalier
632426731100 632426731940
KAVA632426731100EA 412 EUR InStock
KAVA632426731100 KAVA632426731940
Erlenmeyer flasks with screw cap
Ballons Flacons Erlenmeyers
Borosilicate glass 3,3, clear, with teflon lined blue PP screw cap.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Volume graduations and labelling area. Cap temperature resistant up to 140 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité