Colonnes capillaires, TraceGOLD™ TG-225MS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
TraceGOLD™
555-8977EA 812 EUR InStock
555-8977 555-8978 555-8975
Colonnes capillaires, TraceGOLD™ TG-225MS
Colonnes pour chromatographie
This low-bleed, stable column produces consistent results, and the low baseline noise enables improved limits of detection with enhanced resolution of low level analytes.
  • Polar phase, 50% cyano propylmethyl/50% phenylmethyl polysiloxane
  • Innovative deactivation process for siloxane to reduce tailing and improves efficiency over comparable columns
  • Equivalent to USP G7, G19 phases
Reducing column bleed increases reproducibility of the stationary phase over time, resulting in greater run-to-run and batch-to-batch reproducibility.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité