Colonnes capillaires, TraceGOLD™ TG-WaxMS B
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
26086-1420 26086-1430 26086-2980 26086-2230
555-8938EA 876 EUR InStock
555-8938 555-8937 555-8930 555-8936
Colonnes capillaires, TraceGOLD™ TG-WaxMS B
Colonnes pour chromatographie
Base deactivation allows analysis of basic analytes without derivatization or column priming.
  • Polar phase, base deactivated polyethylene glycol phase
  • Reduced absorption and improved responsiveness for basic compounds
  • Not suitable for use with water or alcohols
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité