Conductivity cells, 3200 series
Fournisseur: YSI
YSIA003252EA 703 EUR InStock
YSIA003252 YSIA603256
Conductivity cells, 3200 series
Électrodes Électrodes de conductivité
  • Made of ABS plastic or glass
  • For use with YSI 3200 series conductivity meters
  • Shipped with greater than 1% cell accuracy; includes certificate of traceability
  • Can be used as secondary lab standard
  • Cells can be re-calibrated (adjusted) to NIST traceable standards
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité