Filter tips
Fournisseur: DELTALAB
327-30 327-34R 327-19 327-26
DELT327-30EA 1650 EUR InStock
DELT327-30 DELT327-34R DELT327-19 DELT327-26
Filter tips
Pointes de pipettes
These filter tips avoid aerosols and prevent pipette and / or sample contamination.
  • High transparency
  • Free of metals
  • Only racked tips: RNAse- and DNAse-free, pyrogen-free
  • Racks are made of autoclavable PP (up to 121 °C)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité