L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Capillary columns, CP-Sil 8 CB for amines
Fournisseur: VARIAN
CP7595 CP7596 CP7597 CP7595I5 CP7596I5 CP7598 CP7598I5 CP7599
561-7595EA 855 EUR InStock
561-7595 VARICP7596 VARICP7597 VARICP7595I5 VARICP7596I5 VARICP7598 VARICP7598I5 VARICP7599
Capillary columns, CP-Sil 8 CB for amines
Colonnes pour chromatographie
CP-Sil 8 CB for amines is a base-deactivated 5% phenyl polydimethylsiloxane column that can be used for a wide range of amines.
  • Good inertness towards basic compounds for best accuracy
  • Guaranteed for the analysis of a broad range of amines for reliable results
  • Available in non-polar and polar phases for broad application range
Due to a thermal stability up to 350 °C, it analyzes a broad range of amines up to C20, as well as alkanolamines.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité