Capillary columns, CP-Wax 51 for amines
Fournisseur: Agilent
VARICP7405EA 731 EUR InStock
VARICP7405
Capillary columns, CP-Wax 51 for amines
Colonnes pour chromatographie
CP-Wax 51 for amines is designed for the analysis of C4-C10 amines, diamines and aromatic amines.
  • Symmetrical peaks due to basic reagent deactivation
Certifications: Conforms to EPA method 607.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité