Colonnes HPLC, Hypersil GOLD™ Silica
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
25105-254630 25103-154630 25105-254030 25105-154630 25102-152130 25103-014001 25102-202130 25102-102130 25102-052130
554-4302EA 953 EUR InStock
554-4302 554-4301 555-7590 555-7578 555-7754 554-4475 555-7755 555-7752 554-4300
Colonnes HPLC, Hypersil GOLD™ Silica
Colonnes pour chromatographie
Les milieux de silice désactivée vis-à-vis des bases, non liée et très pure, séparent efficacement les composés organiques non polaires et modérément polaires par chromatographie en phase normale.
  • Forme de pic et sensibilité exceptionnelles
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité