Etiquettes, rond
Fournisseur: VWR
VWR®
817-5018EA 223 EUR InStock
817-5018 817-5009 817-5021 817-5022 817-5002 817-5004
Etiquettes, rond
Étiquettes
Ces rouleaux de points d’étiquettes sont fabriqués à partir de polyester chimiquement inerte avec un adhésif unique formulé pour adhérer aux objets de laboratoire en verre et en plastique.
  • Résiste à des températures de –196 à +121 °C
  • Pas besoin de plastifier
  • Utilisation sur tubes, racks et boîtes
Les étiquettes VWR® sont idéales pour tous les cryostockages et peuvent également être utilisées dans la plupart des incubateurs.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité