Bottles, narrow neck, round, LDPE, with screw caps
Fournisseur: DELTALAB
282306 282305
DELT282306EA 114 EUR InStock
DELT282306 DELT282305
Bottles, narrow neck, round, LDPE, with screw caps
Flacons Flacons en plastique
LDPE, translucent.
  • With tamper evident screw cap
  • Caps are ribbed for a better handling while working with gloves
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité