Bottles, narrow neck, borosilicate glass, clear, with screw cap
Fournisseur: DELTALAB
402001 402002 402005 402010
DELT402001EA 78.8 EUR InStock
DELT402001 DELT402002 DELT402005 DELT402010
Bottles, narrow neck, borosilicate glass, clear, with screw cap
Flacons Flacons en verre
Bottles, made of borosilicate glass 3,3. Ideal for chemical reagents and culture media.
  • Autoclavable up to 140 °C
  • Graduations printed in white colour
  • Screw caps made of blue polypropylene
  • Ribbed screw caps for a better handling
  • Drip ring on bottle neck to avoid dripping
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité