Sample dippers
Fournisseur: DELTALAB
19575 19576
DELT19575EA 286 EUR InStock
DELT19575 DELT19576
Sample dippers
Échantillonneurs Préleveurs de liquides
The polypropylene cups have threaded fittings that screw onto the handle.
  • Autoclavable container up to 121 °C
  • Two pouring spouts for both left- or right- handed people
  • HDPE ribbed handles with hanging hook for a sure grip
Suitable for convenient sampling from tanks, vats, streams, ponds and lakes.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité