(R)-(-)-Glycidyl methyl ether ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
G0280-25G G0280-5G
TCIAG0280-25GEA 338 EUR InStock
TCIAG0280-25G TCIAG0280-5G
(R)-(-)-Glycidyl methyl ether ≥97.0% (par GC)
(R)-(-)-Glycidyl methyl ether
Formule: C₄H₈O₂
Numéro MDL: MFCD00273372
Numéro CAS: 64491-70-9
ONU: 1992
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1fcf64fec5f7c85d4005b8dec8860db645f8c394&vid=1fcf64fec5f7c85d4005b8dec8860db645f8c394&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -12.0 to -15.0 deg (Neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité