(S)-(+)-Glycidyl methyl ether ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
G0281-25G G0281-5G
TCIAG0281-25GEA 371 EUR InStock
TCIAG0281-25G TCIAG0281-5G
(S)-(+)-Glycidyl methyl ether ≥97.0% (par GC)
(S)-(+)-Glycidyl methyl ether
Formule: C₄H₈O₂
Point d'éclair: 17°C
Numéro MDL: MFCD00273366
Numéro CAS: 64491-68-5
ONU: 1992
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ca4f3b629ee8812fdc0c035d209704f80b01ca7&vid=5ca4f3b629ee8812fdc0c035d209704f80b01ca7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +12.0 to +15.0 deg (Neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité