Benzyl glycidyl ether ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2108-25G B2108-5G
TCIAB2108-25GEA 83.6 EUR InStock
TCIAB2108-25G TCIAB2108-5G
Benzyl glycidyl ether ≥97.0% (par GC)
Benzyl glycidyl ether
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00068664
Numéro CAS: 2930-05-4
EINECS: 220-899-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3075e6d87bf9c2ff9c7cdb1e2f1c0e18693656e0&vid=3075e6d87bf9c2ff9c7cdb1e2f1c0e18693656e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité