Benzyl (R)-(-)-glycidyl ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-2-((Benzyloxy)methyl)oxirane
B2238-1G B2238-25G B2238-5G
TCIAB2238-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB2238-1G TCIAB2238-25G TCIAB2238-5G
Benzyl (R)-(-)-glycidyl ether ≥98.0% (par GC)
Benzyl (R)-(-)-glycidyl ether
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00068409
Numéro CAS: 14618-80-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6677e4a55aa388780d491d5600fbf2e8e9a0644&vid=f6677e4a55aa388780d491d5600fbf2e8e9a0644&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -13.0 to -18.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité