Benzyl (S)-(+)-glycidyl ether ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-2-((Benzyloxy)methyl)oxirane
L14033.03 L14033.06
L14033.03EA 41.7 EUR InStock
L14033.03 L14033.06
Benzyl (S)-(+)-glycidyl ether ≥98%
Benzyl (S)-(+)-glycidyl ether
Purity: 98+% CAS No.: 16495-13-9 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5170 Boiling Point: 130°/0.1mm Beilstein Reference: 5246495 Optical Rotation: +5.1° (c=5 in toluene) MDL No.: MFCD00054428
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,20 g/mol
Point d'ébullition: 130 °C (0.1 mmHg)
Densité: 1.072
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054428
Numéro CAS: 16495-13-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité