Benzyl (S)-(+)-glycidyl ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-2-((Benzyloxy)methyl)oxirane
B2239-1G B2239-25G B2239-5G
TCIAB2239-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB2239-1G TCIAB2239-25G TCIAB2239-5G
Benzyl (S)-(+)-glycidyl ether ≥98.0% (par GC)
Benzyl (S)-(+)-glycidyl ether
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00054428
Numéro CAS: 16495-13-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bde34d7980526ddbc36c0fbf26a403503f3ebf4d&vid=bde34d7980526ddbc36c0fbf26a403503f3ebf4d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +13.0 to +18.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité