1-Pyrenebutyric acid 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
418510050 418510010
ACRO418510050EA 217 EUR InStock
ACRO418510050 ACRO418510010
1-Pyrenebutyric acid 97+%
1-Pyrenebutyric acid
Formule: C₂₀H₁₆O₂
MW: 288,35 g/mol
Point de fusion: 185…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004141
Numéro CAS: 3443-45-6
EINECS: 222-354-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 190 °C
HPLC ≥97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité