1-Pyrenebutyric acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17760.06 A17760.03
A17760.06EA 182 EUR InStock
A17760.06 A17760.03
1-Pyrenebutyric acid ≥97%
1-Pyrenebutyric acid
Purity: 97% CAS No.: 3443-45-6 Molecular Formula: C20H16O2 Formula Weight: 288.35 Melting Point: 184-186° Beilstein Reference: 2140554
Formule: C₂₀H₁₆O₂
MW: 288,35 g/mol
Point de fusion: 184…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004141
Numéro CAS: 3443-45-6
EINECS: 222-354-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité