1-Pyrenebutyric acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P1213-1G P1213-5G
TCIAP1213-1GEA 94.6 EUR InStock
TCIAP1213-1G TCIAP1213-5G
1-Pyrenebutyric acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Pyrenebutyric acid
Formule: C₂₀H₁₆O₂
MW: 288,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004141
Numéro CAS: 3443-45-6
EINECS: 222-354-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a147f7eb827fb41aeb61d33e148290c6b0357fb&vid=6a147f7eb827fb41aeb61d33e148290c6b0357fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité