4-(1-Naphthyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(1-Naphthyl)benzeneboronic acid
N0798-1G N0798-5G
TCIAN0798-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAN0798-1G TCIAN0798-5G
4-(1-Naphthyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(1-Naphthyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₆H₁₃BO₂
MW: 248,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD08669639
Numéro CAS: 870774-25-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7933fb0b85c159d95e7a64dc243b0542d445ffe2&vid=7933fb0b85c159d95e7a64dc243b0542d445ffe2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 108.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité