1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO235641000EA 315 EUR InStock
ACRO235641000 ACRO235640250
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one 98%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Formule: C₈H₁₂O₃
MW: 156,18 g/mol
Point de fusion: 74…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010214
Numéro CAS: 4746-97-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité