1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10408.06EA 40.8 EUR InStock
A10408.06 A10408.14 A10408.22
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one ≥97%
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Formule: C₈H₁₂O₃
MW: 156,18 g/mol
Point de fusion: 72…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010214
Numéro CAS: 4746-97-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité