1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Fournisseur: Molekula
MOLEM65975104EA 0 EUR InStock
MOLEM65975104
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Formule: C₈H₁₂O₃
MW: 156,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010214
Numéro CAS: 4746-97-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité