1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC1292-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAC1292-25G TCIAC1292-100G TCIAC1292-5G
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one ≥98.0% (par GC)
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Formule: C₈H₁₂O₃
MW: 156,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010214
Numéro CAS: 4746-97-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/85/35/28938535.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 75.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité