3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,4-Cyclohexanedione mono(2,2-dimethyltrimethylene ketal)
C2328-25G C2328-5G
TCIAC2328-25GEA 157 EUR InStock
TCIAC2328-25G TCIAC2328-5G
3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one ≥98.0% (par GC)
3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one
Formule: C₁₁H₁₈O₃
MW: 198,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006652
Numéro CAS: 69225-59-8
EINECS: 273-918-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebcef45e7935fc62db545bb42d31d8ab01784790&vid=ebcef45e7935fc62db545bb42d31d8ab01784790&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité