(Chloromethylene)dimethylammonium chloride 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N-Chloromethylen-N,N-Dimethyl Ammonium Chloride
B24172.06 B24172.14 B24172.22
B24172.06EA 37.1 EUR InStock
B24172.06 B24172.14 B24172.22
(Chloromethylene)dimethylammonium chloride 96%
(Chloromethylene)dimethylammonium chloride
Purity: 96% CAS No.: 3724-43-4 Molecular Formula: C3H7Cl2N Formula Weight: 128.00 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Acrid Beilstein Reference: 3566322 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00011868
Formule: C₃H₇Cl₂N
MW: 128,00 g/mol
Point de fusion: 130 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00011868
Numéro CAS: 3724-43-4
EINECS: 425-970-6
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité